Learn More
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11398285
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11398285 25 g 25g
11308295 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11398285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10193.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 175230-50-9
Molecular Formula C7H9F3O3
Molecular Weight (g/mol) 198.14
MDL Number MFCD00040990
InChI Key XLBGYZLICFMDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, isopropyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, isopropyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, isopropyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, acmc-209e9i, isopropyl4,4,4-trifluoroacetoacetate, methylethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, isopropyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate #, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid isopropyl ester
PubChem CID 586897
IUPAC Name propan-2-yl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
SMILES CC(C)OC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Boiling Point 42°C (28 mmHg)
Refractive Index 1.3891
Quantity 25 g
Beilstein 7475563
Formula Weight 198.14
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.