missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isonicotinic-d4 Acid, CDN
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 g
0.5 g
missing translation for 'unitSize'
0.1g
0.5g
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Isonicotinic Acid-d4 |
| CAS | 53907-55-4 |
| Molecular Formula | C6 D4 H N O2 |
| Quantity | 0.5 g |
| Synonym | 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid (9 CI), Isonicotinic-d4 Acid, Isonicotinic-D4 Acid, Pyridine-4-carboxylic acid-d4, Isonicotinic acid-d4 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC Name | 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 127.1341 |
| Formula Weight | 127.0571 g/mol |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu