Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers
BIOPHARMA
Product Code. 15694904 Shop All DuPont Products
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15694904
missing translation for 'mfr': DuPont™ D15466072
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Clean-processed to maximize cleanliness and pre-sterilized by gamma irradiation. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers provide an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash. Breathable and exceptionally low linting
  • Available in sizes S to XL.
  • Clean-processed and gamma-sterilized.
  • Bound internal seams.
  • Tunnelled elastication at shin and ankles.
  • Ankle ties.
  • Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Size Small
Material Tyvek™ IsoClean™
Color White
Disposable Single-use
Sterility Sterile
Sole Type Anti-skid
Seam Type Bound
For Use With (Application) Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing, Food Processing, Cosmetics, Other Critical Environments
Certifications/Compliance Clean-processed and sterilized by gamma-irradiation to SAL of 10-6 (ISO 11137-1), Suitable for use in GMP class A/B (ISO Class 5) clean rooms, PPE Category I
Packaging Quantity 100/Cs.
Packaging Type Individually Packaged in Pairs
Product Type Controlled Environments Boot Covers
Afficher plus Afficher moins
The user should make the risk assessment to determine the protection required.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis