Learn More
Alfa Aesar™ Isobutyl nitrite, 95%, stab. with potassium carbonate
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 542-56-3 |
| Boiling Point | 66°C to 67°C |
| Flash Point | −21°C (−5°F) |
| Molecular Formula | C4H9NO2 |
| Linear Formula | (CH3)2CHCH2ONO |
| MDL Number | MFCD00002056 |
| Quantity | 25mL |
| UN Number | UN2351 |
| Beilstein | 1699518 |
| Merck Index | 14,5149 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?