Learn More
Brady™ ISO Safety Sign, Floor Marking - Disinfect Your Hands
Code produit. 30280586
Click to view available options
Languages:
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Italian
Norwegian
Portuguese
Spanish
Swedish
Turkish
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30280586
Marque: Brady™ 323399
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Floor sign to signify that hands must be disinfected.
  • Sign compliant to ISO 7010
Spécification
Certifications/Compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/DK9/FLO-DIA350-1
Grade M061
Material Polyester
Quantity 1 Ea.
Diameter (Metric) 350 mm
Mounting Type Surface Mount, Wall Mount
For Use With (Application) Floor Marking
Thickness 0.28 mm
Shape Round
Languages Danish
Displayed Text STOP Desinficer dine hænder
Product Type Personal Hygiene Sign
Color White on Blue
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis