Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, German
Código de producto. 30280486
Click to view available options
Dimensions (L x W):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30280486
Marca: Brady™ 322286
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Especificaciones
Certifications/Compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/DE453/PP-150x50-1
Grade M061
Material Polypropylene
Quantity 1 Ea.
Mounting Type Surface Mount, Wall Mount
For Use With (Application) Facility Identification, Safety Identification
Height (English) 1.97 in.
Height (Metric) 50 mm
Thickness 1.55 mm
Width (English) 5.91 in.
Width (Metric) 150 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Shape Rectangular
Temperature Range (English) -40°F to +248°F
Languages German
Dimensions (L x W) 150 x 50 mm
Displayed Text Hände desinfizieren
Product Type Personal Hygiene Sign
Color White on Blue
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado