Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, German
Product Code. 30280461
Click to view available options
Dimensions (L x W):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Unit Size:
Each
Product Code. 30280461
Brand: Brady™ 323300
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifications
Certifications/Compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/DE454/PP-297x420-1
Grade M062
Material Polypropylene
Quantity 1 Ea.
Mounting Type Surface Mount, Wall Mount
For Use With (Application) Facility Identification, Safety Identification
Height (English) 16.54 in.
Height (Metric) 420 mm
Thickness 1.55 mm
Width (English) 11.69 in.
Width (Metric) 297 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Shape Rectangular
Temperature Range (English) -40°F to +248°F
Languages German
Dimensions (L x W) 297 x 420 mm
Displayed Text Oberfläche desinfizieren
Product Type Personal Hygiene Sign
Color White on Blue
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt