Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - First aid
Product Code. 15654297
Click to view available options
Height (Metric):
148 mm
200 mm
Width (Metric):
148 mm
200 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 15654297
Brand: Brady™ 814605
Only null left
Add to basket
Add to basket
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Spezifikation
Certifications/Compliance ISO 7010
Alternate Part Number PIC E003-200x200-PP-CRD/1
Material Polypropylene
Quantity 1 Ea.
For Use With (Application) Indoor and Outdoor
Height (Metric) 200 mm
Thickness 1.501 mm
Width (Metric) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Shape Square
Languages Global
Color White on Green
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt