Få mere at vide
Isatin-3-oxime, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449747
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11449747 100 g 100g
11429747 5 g 5g
11439747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11449747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22732.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-28-3
Molecular Formula C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
MDL Number MFCD00014568
InChI Key LNMAXZZQNSPQSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatin-3-oxime, 3-hydroxyimino indolin-2-one, 1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 3-oximeindole-2,3-dione, isatin beta-oxime, 1h-indole-2,3-dione, 3-oxime, 3-hydroxyiminoindolin-2-one, indole-2,3-dione, 3-oxime, 3e-1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 3-hydroxyamino indol-2-one
PubChem CID 5351629
IUPAC Name 3-(hydroxyamino)indol-2-one
SMILES ON=C1C(=O)NC2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Melting Point ∼228°C (decomposition)
Quantity 100 g
Beilstein 136198
Formula Weight 162.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Isatin-3-oxime
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.