Learn More
Iron(III) oxide, 98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11341769 1 kg 1kg
11361769 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11341769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012375.A1
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1309-37-1 | Molecular Formula: Fe2O3 | Molecular Weight: 159.69 g/mol
It has many applications, mainly used in iron industry, pigment, as photocatalyst, medicine and polishing jewels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-37-1
Molecular Formula Fe2O3
Molecular Weight (g/mol) 159.69
MDL Number MFCD00011008
InChI Key JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spécification
Melting Point 1565°C
Color Red to Brown
Physical Form Powder
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 98%
Density 5.24
Solubility Information Insoluble in water,Soluble in diluted acids,sugar solution and slightly soluble in aq. tartaric acid,citric acid and acetic acid.
Formula Weight 159.69
Chemical Name or Material Iron (III) Oxide
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.