Learn More
Iron(III) 2,4-pentanedionate
Product Code. 11387367
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Codice prodotto. 11387367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012534.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol
Iron(III) 2,4-pentanedionate is used as a precatalyst and reagent in organic chemistry. It acts as a precursor for highly crystalline (Zn, Fe)Fe2O4 films and magnetic property measurements of these films. It catalyzes the dimerization of isoprene to a mixture of 1,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene and 2,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene, ring-opening polymerization of 1,3-benzoxazine and catalyze the reaction of N-sulfonyl oxaziridines with olefins to form 1,3-oxazolidine products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14024-18-1
Molecular Formula C15H21FeO6
Molecular Weight (g/mol) 353.17
MDL Number MFCD00000020
InChI Key AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Synonym Iron(III) acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)iron(III)
IUPAC Name iron(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Melting Point ∼183°C (decomposition)
Color Red
Quantity 100 g
Beilstein 4157960
Solubility Information Soluble in toluene.
Formula Weight 353.17
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Iron(III) 2,4-pentanedionate
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) 2,4-pentanedionate
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P501-Dispose of contents/container to .
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato