Learn More
Memmert™ Iq/Oq Document With Device-Specific Works Test Data (1 Temperature Value), For Un75Pa
Codice prodotto. 16324487 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16324487 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UN75paD00127
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes temperature distribution survey for one free-selectable temperature value.
  • IQ/OQ document with works test data for chamber
  • 9 measuring points (size 30), 27 measuring points (sizes 55 - 1060) to DIN 12880:2007-05 (further temperature values on demand), PQ check list as support for validation by customer
Specifica
Product Type IQ/OQ Documentation
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.