Få mere at vide
Få mere at vide
Memmert™ Iq/Oq Document With Device-Specific Works Test Data (1 Temperature Value), For Uf260Ts
Shop alle Memmert produkterBeskrivelse
- IQ/OQ document with works test data for chamber
- 9 measuring points (size 30), 27 measuring points (sizes 55 - 1060) to DIN 12880:2007-05 (further temperature values on demand), PQ check list as support for validation by customer
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | IQ/OQ Documentation |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?