Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Test Data for SN75plus
Code produit 17538785 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
For Use With (Equipment):
SN75plus Sterilizer
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit For Use With (Equipment) unitSize
17538785 SN75plus Sterilizer Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17538785 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur SN75plusD00127
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
IQ/OQ document with temperature distribution survey for one free-selectable temperature value.
  • Includes temperature distribution survey with 9 temperature measuring points (size 30) and 27 measuring points (sizes 55 - 1060) to DIN 12880:2007-05 (further temperature values on demand)
  • PQ check list as support for validation by customer
Spécification
For Use With (Equipment) SN75plus Sterilizer
Product Type IQ/OQ Documentation
Includes Test Data
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.