Learn More
Ipidacrine Hydrochloride Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30137146
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30137146 1 g 1g
30009592 50 mg 50mg
30004161 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30137146 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7393331G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118499-70-0
Molecular Formula C12 H16 N2 . Cl H . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 242.75
Synonym 1H-Cyclopenta[b]quinolin-9-amine, 2,3,5,6,7,8-hexahydro-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 1H-Cyclopenta[b]quinolin-9-amine, 2,3,5,6,7,8-hexahydro-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Ipidacrine hydrochloride hydrate
IUPAC Name 2,3,5,6,7,8-hexahydro-1H-cyclopenta[b]quinolin-9-amine;hydrate;hydrochloride
SMILES O.Cl.Nc1c2CCCc2nc3CCCCc13
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H16N2.ClH.H2O/c13-12-8-4-1-2-6-10(8)14-11-7-3-5-9(11)12;;/h1-7H2,(H2,13,14);1H;1H2
Formula Weight 242.1186
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Ipidacrine Hydrochloride Hydrate
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.