Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Melting Point | 113°C |
| Color | Black |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 100 g |
| UN Number | UN3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| IUPAC Name | diiodine |
| Formula Weight | 253.81g/mol |
| Percent Purity | ≥99.5% (RT) |
| Packaging | Glass bottle |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?