Learn More
Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tube Size:
0.2mL
0.5mL
1.5mL
10mm
12mm
13mm
16.7 mm
16mm
17mm
18mm
2.0mL
24mm
50mL
None
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Solid Block
Depth (Metric):
14 mm hole depth
30 mm hole depth
35 mm hole depth
50 mm hole depth
53.5 mm hole depth
75 mm hole depth
None
missing translation for 'unitSize'
Each
Description
- For use with QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 and QBA2 dry block heating system
- Accommodates a variety of test tube sizes
- Available in plain block format without holes
Spécification
Spécification
| Material | Aluminum |
| No. of Places | Solid Block |
| Type | Block |
| Tube Size | None |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 50 x 63 mm |
| Depth (Metric) | None |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu