Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Inserts for Novartos Multi
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
0 mL
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- Fit precisely
- Can easily be replaced
- Stainless steel AISI 316L
Specifica
Specifica
| Product Type | Insert |
| Material | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 0.5 mL |
| Certifications/Compliance | FDA |
| For Use With (Application) | Novartos Multi Sampler |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto