Description
- Can withstand the most extreme conditions (2.5M NaH at 70°C for ≈2 hours)
- Biotin is attached to InnovaCoat™ GOLD via an extended linker to facilitate high-affinity molecular interactions with avidin and streptavidin
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Quantity | 1 mL |
| Product Type | Antibody Labeling Kit |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?