Learn More
Iniparib, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17555575 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
500 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
500mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17555575
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 469165000
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 160003-66-7
Molecular Formula C7 H5 I N2 O3
Specifica
Quantity 500 mg
Formula Weight 298.30
MDL Number MFCD11110639
Physical Form Powder
Color White to Beige
Purity ≥97.5%
InChI Key MDOJTZQKHMAPBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC(=C(I)C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC Name 4-iodo-3-nitrobenzamide
Molecular Weight (g/mol) 292.03
Chemical Name or Material Iniparib
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato