Description
- Replacement inhalation valve for half mask respirator
- Replace damaged parts to ensure correct levels of protection and comfort
- For use with 3M™ Half Face Masks 7500 Series
Specifications
Specifications
| Color | Light Blue |
| Product Type | Inhalation Valve |
| For Use With (Application) | For all painting work, mixing of paints and use of adhesives |
| For Use With (Equipment) | Half Mask Series 7500 |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?