Learn More
Slice™ Industrial Blades
Beskrivelse
- Safer than traditional blades
- Finger-friendly™ edge cuts effectively
- Lasts up to 11.2x longer than metal blades
- Fewer blade changes = fewer injuries
- Reduces injuries, lowers costs
- Non-sparking, non-conductive, non-magnetic
- Chemically inert, never rusts
- Oil and lubricant free
- Pointed tip easily penetrates cutting materials
- 100 percent recyclable
- Blade is safe up to 1600°C
- Compatible handles: 10559, 10560, 10599
- 4 reversible blades per pack
Tekniske data
Tekniske data
| Blade Material | Zirconium Oxide |
| For Use With (Application) | Safety Cutting |
| Length (English) | 4.72 in. |
| Length (Metric) | 120 mm |
| Includes | 4 reversible blades per pack |
| Color | White |
| Quantity | 4 Pk. |
| Width (English) | 0.69 in. |
| Width (Metric) | 17.5 mm |
| Blade Style | Pointed Tip |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?