Learn More
Indium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Código de producto. 11390979
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11390979 10 g 10g
11380979 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11390979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010711.09
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13464-82-9 | In2O12S3 | 517.80 g/mol
Indium(III) sulfate is used Chemical synthesis, hardening agent in gold electroplating baths. It is also used to prepare other indium containing substances such as copper indium selenide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13464-82-9
Molecular Formula In2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 517.80
MDL Number MFCD00011059
InChI Key XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Synonym indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german
PubChem CID 26044
IUPAC Name indium(3+);trisulfate
SMILES [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Melting Point 250°C (decomposition)
Physical Form Lump/Powder
Quantity 10 g
Solubility Information Soluble in water and ethanol. Insoluble in basic salts.
Formula Weight 517.83 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Indium(III) sulfate hydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.