Learn More
Indium(III) phosphide, 99.9999% (metals basis)
Product Code. 11331489
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11331489
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013974.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 22398-80-7 | InP | 145.792 g/mol
Indium(III) phosphide is used in high-power and high-frequency electronics because of its superior electron velocity. It also has a direct band gap, making it useful for optoelectronics devices like laser diodes. It is also used as a substrate for epitaxial indium gallium arsenide based opto-electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22398-80-7
Molecular Formula InP
Molecular Weight (g/mol) 145.792
MDL Number MFCD00016153
InChI Key GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
PubChem CID 31170
IUPAC Name indiganylidynephosphane
SMILES P#[In]
Spezifikation
Melting Point 1070°C
Physical Form Pieces
Quantity 1 g
Merck Index 14,4953
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 145.79
Percent Purity 99.9999%
Density 4.81 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Indium(III) phosphide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt