Learn More
Indium(III) oxide, 99.999% (metals basis)
Product Code. 11387838
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11387838
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036386.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Finds application in semiconductors and can be used as a resistive element in integrated circuits. It is thermally stable and is suitable for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1312-43-2
Molecular Formula In2O3
Molecular Weight (g/mol) 277.63
MDL Number MFCD00011060
InChI Key PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifications
Melting Point 850°C (volat.)
Physical Form Sintered Granules
Quantity 10 g
Merck Index 14,4952
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 277.64
Percent Purity 99.999%
Odor Odorless
Density 7.18 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Indium(III) oxide
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato