Learn More
Indium(III) oxide, 99.9% (metals basis)
Product Code. 11367427
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11367427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012581.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Indium(III) oxide is widely utilized as a n-type semiconductor, which is used in integrated circuits as a resistive element. It finds applications in batteries and as a part of some stain formulations. It is used as thin film coatings in optical, antistatic and infrared reflectors. It is doped with tin oxide and used as transparent conductive coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-43-2
Molecular Formula In2O3
Molecular Weight (g/mol) 277.63
MDL Number MFCD00011060
InChI Key PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifica
Melting Point 850° volat.
Color Yellow
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.994% (Metal basis)
Solubility Information Insoluble in water and soluble in acids.
Formula Weight 277.64
Odor Odorless
Appearance Yellow powder
Density 7.18 g/cm3
Chemical Name or Material Indium(III) oxide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato