Learn More
Indium foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic™, 99.9975% (metals basis)
Product Code. 11351179
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Unit Size:
25mm
Each
Product Code. 11351179
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011384.FY
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-74-6
Molecular Formula In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
MDL Number MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifications
Quantity 50 x 100 mm
Odor Odorless
Weight ≈2.3g/25x25mm
Form Foil
Percent Purity 99.9975%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Indium foil, 0.5mm (0.02 in.) thick
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.