Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkode 10600454
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
10600454 1 g 1g
10776735 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10600454 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC31351DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 64951-08-2
Molecular Formula C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
MDL Number MFCD03419462
InChI Key WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 193.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Sodium imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carboxylate 0.5 hydrate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.