Learn More
Proteintech IHCeasy NR1I3 Ready-To-Use IHC Kit
Product Code. 18024795 Shop All Proteintech Products
Click to view available options
Quantity:
50 Tests
Unit Size:
50 tests
Product Code. 18024795
Brand: Proteintech KHC174450T
KHC1744 is a ready-to-use IHC kit for staining of NR1I3.
KHC1744 is a ready-to-use IHC kit for staining of NR1I3. The kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use. Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.
Specifications
Quantity 50 Tests
Form Liquid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt