Learn More
R&D Systems™ Idelalisib
Description
Idelalisib is a potent PI 3-Kinase δ inhibitor (IC50 = 2.5 nM for p110δ); it exhibits >40-fold selectivity for the δ isoform over other PI 3-K class I enzymes (IC50s = 89, 565, and 820 nM for p110γ, p110β, and p110α respectively). Idelalisib blocks constitutive PI 3-K signaling in malignant B-cell lines and primary patient tumor cells. Idelalisib inhibits chronic lymphocytic leukemia cell chemotaxis and downregulates chemokine secretion triggered by B-cell receptor signaling in stromal cocultures. Idelalisib lacks significant cytotoxicity toward natural killer (NK) cells. Idelalisib also decreases production of inflammatory cytokines, including TNF-γ, CD40L, and IL-6 by T cells and IFN-γ by NK cells. Idelalisib is cell-permeable and orally bioavailable.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5-Fluoro-3-phenyl-2-[(1 S)-1-(9 H-purin-6-ylamino)propyl]-4(3 H)-quinazolinone |
| CAS | 870281-82-6 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | PI 3-Kinase Inhibitors |
| Molecular Formula | C22H18FN7O |
| Purity | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?