Learn More
Descrizione
- Member of the uvex i-range - versatile 3-in-1 safety eyewear range – allows eyewear to be adapted according to workplace hazards
- Large, flat lens delivers unrestricted field of vision
- X-tended sideshield offers additional protection from hazards
- Side arms with multi-incline points allow for a high level of individualization to ensure a good fit for all facial shapes and head widths
- Ergonomically shaped side arms provide a secure fit without pressure
- Robust polycarbonate lens with uvex's proven supravision coating technology – permanent anti-fog and scratch resistant lens
- UV400 – 100 % protection against dangerous UVA and UVB radiation up to 400 nm
- Metal-free
Specifica
Specifica
| Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Color | Anthracite, Lime |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 166, EN 170 |
| Lens Tint | Gray |
| Product Type | Ergonomic Safety Glasses |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Plastic |
| UV Protection | UV400 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?