Learn More
R&D Systems™ I-BET 762
Description
I-BET 762 is a potent and high affinity BET bromodomain inhibitor (IC50 = 32.5 - 42.5 nM; Kd = 50.5 - 61.3 nM). Inhibits myeloma cell proliferation. Attenuates transcription of oncogenic MYC and suppresses key inflammatory genes. Exhibits efficacy in a range of oncology and immunoinflammatory models. Displays antiproliferative effect in vitro and in vivo. Orally bioavailable.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | (4S)-6-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-8-methoxy-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-4-acetamide |
| CAS | 1260907-17-2 |
| Quantity | 5 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Bromodomain Inhibitors |
| Molecular Formula | C22H22ClN5O2 |
| Purity | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?