Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano HPLC Columns
Codice prodotto. 10746144 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Particle Size:
1.9 μm
3 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 4
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10746144
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 25805152130
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Alternate selectivity with lower hydrophobicity. Use these HPLC columns for normal and reversed phase separations.
Alternate selectivity with lower hydrophobicity. Use Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC Columns for normal and reversed phase separations.
  • Excellent peak shape
  • Outstanding sensitivity
  • Less retention for faster analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Column Format Analytical Column
Diameter (Metric) 2.1 mm
Length (Metric) 150 mm
Max. Pressure 5800 psi (400 bar)
Particle Size 5 μm
pH 2 to 8
Pore Size 175 Å
Surface Area 220 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L10
Stationary Phase Cyano (CN)
Product Line Hypersil GOLD
Packing Material Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Carbon Load 4%
Column Type Mixed Mode
Endcapped Yes
Phase Normal and Reversed Phase
Type Analytical Column
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato