Learn More
Ansell Hynit™ 32-105 Light Duty Nitrile Coated Liquid-Repellent Gloves
Artikelnummer. 12600832 Alle ansehen Ansell Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
8
9
10
missing translation for 'unitSize'
12 pairs
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12600832
missing translation for 'mfr': Ansell 32105080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fully impregnated with an unique liquid repellent nitrile formulation to provide durability in abrasive environments, while also protecting workers against oil, grease, and dirt.
  • Special nitrile formulation combines flexibility with abrasion resistance
  • Liquid-repellent impregnation repels oil, grease, and dirt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Coating Material Nitrile
Color Blue
Cut Resistance Rating ANSI A1
Exterior Finish No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Product Type Dip-coated Gloves
Size 8
For Use With (Application) Automotive, Machinery/Equipment, Metal Fabrication, and Mining
Glove Cuff Style Open
Liner Material Cotton
Series 32-105
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt