Learn More
Ansell™ HyFlex 11-944 Gloves
Description
- An ideal alternative to light leather gloves.
- Fine and stretchable stitches for excellent comfort.
- Designed specifically for use in moderately oily manufacturing and maintenance environments where protection combined with abrasion resistance are essential.
Specifications
Specifications
| Coating Material | Nitrile |
| Color | White, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Product Type | Coated Gloves |
| Size | 7 |
| Glove Cuff Style | Knit |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?