Learn More
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyurethane-Coated HPPE-Lined Gloves with Intercept™ Technology
Codice prodotto. p-7215043 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 pairs
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16699073
Marca: Ansell 11728060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Gloves combine comfort and dexterity with Intercept™ Technology to provide a high level of cut resistance. Polyurethane coating enhances grip capabilities in dry, as well as slightly oily environments.
  • A combination of comfort, sure handling, and cut resistance
  • Intercept™ is a specialized knitting technology that blends engineered, synthetic, and natural fibers into high performance yarns
  • Ideal for safe use in controlling, and handling/assembly applications that involve contact with sharp pieces
  • Designed for use in dry as well as slightly oily environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material Polyurethane
Color Gray
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Specific
Latex Free No
Material Intercept Technology Yarn
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 6
EN388 Standard 4342B
For Use With (Application) Glass Repair, Metal Handling, and Press Injection Molding
Glove Cuff Style Knit
Liner Material HPPE
Series 11-728
Yarn Gauge 15
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato