Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- A balance of comfort, dexterity, and sure handling
- High level of cut resistance for safe use in applications involving contact with sharp piece
- Intercept™ is a specialized knitting technology that blends engineered, synthetic, and natural fibers into high performance yarns
- Lycra™ in the liner/coating provides enhances dexterity and fit
- Designed for use in dry, as well as slightly oily environments
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Intercept Technology Yarn |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 6 |
| EN388 Standard | 4342B |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?