Läs mer
Hydrotalcite, synthetic, TRC
Produktkod. 30012786
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
30012786 10 g 10g
30137859 100 g 100g
30136483 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH71483510G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11097-59-9
Molecular Formula CO3 . 6Mg . 4HO . 4H2O . 2AlH6O6
Molecular Weight (g/mol) 603.977
IUPAC Name hexamagnesium;hexahydroxyaluminum;carbonate;tetrahydroxide;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O[Al](O)(O)(O)(O)O.O[Al](O)(O)(O)(O)O.[O-]C(=O)[O-]
Specifikationer
Quantity 10 g
Synonym (2,5-dichlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane, Magnesium, (carbonato)hexadecahydroxydialuminumhexa-, Aluminum, (carbonato)hexadecahydroxyhexamagnesiodi-, Carbonic acid, aluminum-magnesium complex, Magnesium aluminum hydroxycarbonate, Aluminum magnesium carbonate hydroxide, Magnesium aluminum hydroxy carbonate, Mg Al Hydrotalcite
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+6;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
Formula Weight 601.9409
Chemical Name or Material Hydrotalcite, synthetic
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.