Learn More
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stability Inlay Soles
Click to view available options
Size:
39
41
43
44
45
46
Unit Size:
1 pair
Each
Descrizione
- Regulates moisture
- Contains active carbon to prevent odor
Specifica
Specifica
| Color | Gray |
| Size | 43 |
| Product Type | Stability Inlay Sole |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto