Learn More
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Business Inlay Soles
Código de producto. 15276450
Cambiar vista
Click to view available options
Grade:
Anti-static (ESD) and anti-bacterial
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grade Tamaño de la unidad
15276450 Anti-static (ESD) and anti-bacterial Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15276450 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM00107145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.89€
    11.43€ / Pack of 1
    Save 6.46€
    36% Off
Estimated Shipment: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
With high-performance top layer that provides extra comfort.
  • Interchangeable insole
  • Anti-static (ESD) and anti-bacterial
  • Absorbent and resilient
Especificaciones
Color Beige
Grade Anti-static (ESD) and anti-bacterial
Style Interchangeable
Product Type Business Inlay Soles
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.