Learn More
Hydrion Insta-Chek Mechanical pH Pencil
Codice prodotto. 11785289 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
pH Range:
0 to 13
missing translation for 'unitSize'
Pack of 3
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11785289
missing translation for 'mfr': Hydrion 5920032
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
The Insta-Chek Mechanical pH Pencil immediately gives the surface reaction of any solid to the nearest pH value.
  • Retractable, nonrefillable, mechanical pencils are more convenient than paper-wrap pencils.
  • The widest range available—reading from pH 0 to 13—with 14 different color matches.
  • The handy, easily portable form is perfect for pH spot checks, requiring as little as 0.001 mL of buffered solution.
  • Use pencil on virtually any surface—even irregular or uneven ones.
  • It is effective on porous material and impervious solids.
  • To use, first wet the surface or area with distilled water and stroke several times with the pH pencil.
  • After 15 seconds, compare the resulting color against the color chart.
  • Pack includes three mechanical pencils and two color charts.
Specifica
pH Range 0 to 13
For Use With (Application) Immediately gives the surface reaction of any solid to the nearest pH value
Includes Three mechanical pencils and two color charts
Quantity 3 Pk.
Test Time 15 sec.
Type Hydrion Insta-Chek Mechanical pH Pencil
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato