Learn More
Hydrindantin dihydrate, 96%
Código de producto. 10301344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10g
250g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10301344
Marca: Thermo Scientific Acros 159282500
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 5950-69-6 | C18H14O8 | 358.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5950-69-6
Molecular Formula C18H14O8
Molecular Weight (g/mol) 358.29
MDL Number MFCD00149242
InChI Key QHVADKNWNMILPQ-HOTGVXAUSA-N
Synonym 2s-2,3,3-trihydroxy-2-2s-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl inden-1-one
PubChem CID 6560392
IUPAC Name (2S)-2,3,3-trihydroxy-2-[(2S)-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl]inden-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2(O)O)(C3(C(=O)C4=CC=CC=C4C3(O)O)O)O
Especificaciones
Melting Point >240°C
Color Beige to Beige-Pink
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 95% min
Packaging Glass bottle
Quantity 250 g
Merck Index 14, 4775
Solubility Information Solubility in water: insoluble
Formula Weight 358.29
Percent Purity 96%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Hydrindantin dihydrate
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrindantin dihydrate
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Causes serious eye damage.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado