Learn More
Hydrazine-1,2-dicarboxamide, TRC
Codice prodotto. 30390065
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30390065 5 g -
30393644 1 g -
30393564 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30390065 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH0547105G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-21-4
Molecular Formula C2H6N4O2
Molecular Weight (g/mol) 118.1
Synonym Trazodone Impurity 21 (Biurea)
IUPAC Name (carbamoylamino)urea
SMILES NC(=O)NNC(=O)N
Specifica
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C2H6N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H3,3,5,7)(H3,4,6,8)
Formula Weight 118.0491
Chemical Name or Material Hydrazine-1,2-dicarboxamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.