Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293 Powdered Media
Product Code. 10175873
Click to view available options
Quantity:
5 L
Unit Size:
5 L
Product Code. 10175873
Brand: Cytiva SH30522.01
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Promotes adenovirus and recombinant protein production in HEK 293 cell culture.
  • Optimized for high cell growth and high recombinant protein and vector production with human embryonic kidney (HEK) 293 cells
  • Protein-free and animal-derived component-free medium available in liquid and powder form
  • Designed for small- and large-scale biomanufacturing processes
  • Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
  • Supports direct or sequential adaptation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Content And Storage 2 to 8°C, away from light and moisture
Form Powder
Sterility Non-sterile
Without Additives No Glutamine, No Phenol Red, No Poloxamer 188, No Sodium Bicarbonate
Quantity 5 L
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado