Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1X Balanced Salt Solutions
Product Code. 10532003
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
With Additives:
Calcium, Magnesium
Calcium, Magnesium, Phenol Red
Phenol Red
Phenol Red, Calcium, Magnesium
Without Additives:
No Calcium, No Magnesium
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
No Phenol Red
Unit Size:
1000mL
100mL
500mL
Pack of 6
Product Code. 10532003
Brand: Cytiva SH30031.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Buffer cell culture growth with 1X balanced salt solutions
  • Used for washing and treating tissues and cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines
Content And Storage 15° to 30°C
Concentration 1 X
Form Liquid
Product Type Hanks' Balanced Salt Solution
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
With Additives Phenol Red
Without Additives No Calcium, No Magnesium
Endotoxin Level =1.0EU/mL
pH 7.0 to 7.4
Quantity 500 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt