Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.)
Beskrivelse
- Economical alternative to FBS
- Performance comparable with FBS
- High lot-to-lot consistency
- Low endotoxin and hemoglobin levels
Tekniske data
Tekniske data
| Additional Assays | Albumin |
| Certifications/Compliance | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
| Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. |
| Country of Origin | United States |
| Form | Liquid |
| Product Type | FBS Replacement Serum |
| Quantity | 500 mL |
| Sterility | Sterile |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
| Processing | Irradiated (30 to 45 doses) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?