Learn More
HyClone™ 0.1 N NaOH, Cytiva
Artikelnummer. 17877707
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Packaging:
Single-use Bioprocessing Container
missing translation for 'unitSize'
1 L
10 L
100 L
20 L
200 L
50 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17877707
missing translation for 'mfr': HyClone products Cytiva SH30883.07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Concentrated sodium hydroxide solutions for bioprocessing applications including pH adjustment and chromatography resin care.
HyClone™ NaOH solutions in single-use bags offer a convenient format to effectively modify pH and properly care for and clean chromatography resins.
  • Manufactured in ISO 9001 and ISO 13485 certified facility.
  • Lot-specific certificate of analysis (CoA) for each lot produced.
  • Intended for further manufacturing or research use. Not for diagnostic or therapeutic use.
  • 0.1 μm sterile filtered.
  • All unit sizes are filled in single-use, ready-to-use bags.
  • Raw materials are USP/NF and EP compendial grade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Molecular Formula HNaO
Molecular Weight (g/mol) 40.00
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Color Clear, Colorless
Concentration 0.1 M (0.1 N)
Quantity 200 L
Packaging Single-use Bioprocessing Container
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt