Learn More
R&D Systems™ Human VEGF Quantikine ELISA Kit
Description
The Human VEGF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human VEGF in cell culture supernates (200 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay Range | 15.60 to 1000 pg/mL (Cell Culture Supernates), 31.30 to 2000 pg/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma) |
| Assay Sensitivity | 5 pg/mL (Cell Culture Supernates), 9 pg/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma) |
| Conjugate | HRP |
| Cross Reactivity | Cross-species reactivity observed with 1 or more species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Product Line | R&D Systems |
| Sample Type | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificity | Natural and Recombinant Human VEGF. This assay also recognizes Recombinant Human VEGF165b. |
| Target Species | Human |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 7422 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?