Learn More
Tocris Bioscience™ TAC
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Beskrivning
TAC is a telomerase reverse transcriptase (TERT) activator. TAC upregulates TERT gene transcription via the MEK/ERK/AP-1 cascade. In primary human cells and naturally aged mice, TAC enhances telomere synthesis, reduces tissue aging markers, cellular senescence, and inflammatory cytokines. In the brain, TAC induces neurogenesis, reduces neuroinflammation, and preserves cognitive function.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-fluoro-3,5-dimethylbenzenesulfonamide |
| CAS | 666699-46-3 |
| Quantity | 50 mg |
| Target | TERT |
| Molecular Formula | C14H12ClF2NO2S |
| Purity | 0.98 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering