Learn More
Abcam Human TOR3A knockout HeLa cell line
Beskrivning
TOR3A KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, 10 bp deletion in exon 1 and 1 bp deletion in exon 1 and 1 bp insertion in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 2 x 1,000,000 Cells |
| Regulatory Status | RUO |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.